Learn More
BOLA Miniature Distributors
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
0,8 mm
1,6 mm
Anschlusstyp:
4
9
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Blocks with up to nine connections. The tubing is connected by means of tube end fittings to a female thread UNF ¼ in. 28 G. With two mounting holes dia. 3.5 mm for fixing.
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoclavable |
| Anschlusstyp | 4 |
| Höhe (metrisch) | 15 mm |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0,8 mm |
| Außendurchmesser (metrisch) | 1.6 mm |