Learn More
Huber™ Minichiller
Artikelnummer. 17969460
Ansicht ändern
Click to view available options
Modell:
Mini-Chiller 300 W OLE
Minichiller 1000 OLE
Minichiller 300 OLE
Minichiller 300w-H OLE
Minichiller 600 OLE
Minichiller 600-H OLE
Kältemittel:
Kompakt
Natürliches Kältemittel
Packungsgröße:
1 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Modell Kältemittel Packungsgröße
17969460 Minichiller 1000 OLE Natürliches Kältemittel -
15713047 Minichiller 300 OLE Natürliches Kältemittel 1 Stück
15723047 Mini-Chiller 300 W OLE Natürliches Kältemittel 1 Stück
15733047 Minichiller 300w-H OLE Natürliches Kältemittel 1 Stück
15743047 Minichiller 600 OLE Kompakt 1 Stück
15753047 Minichiller 600-H OLE Kompakt 1 Stück
15773047 - - 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 17969460 Lieferant Huber™ Lieferanten-Nr. 3080.0001.98
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5950.00 €
    4920.00 € / 1 Stück
    Sparen 1030.00 €
    17% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Minikühler sind eine platzsparende, kostengünstige und umweltfreundliche Kühllösung für zahlreiche Laboranwendungen. Durch die Einsparung von Kühlwasser amortisieren sich Minichiller bereits nach kurzer Zeit.
Die kompakten Minikühler sind eine wirtschaftliche und umweltfreundliche Kühllösung für viele Laboranwendungen. Eine Berechnung der Wasser- und Abwasserkosten zeigt, dass ein Minichiller bis zu 48.000 Liter Wasser pro Arbeitswoche einsparen kann und sich die Investition aufgrund des niedrigen Anschaffungspreises innerhalb kürzester Zeit amortisiert.
  • Die Geräte haben eine geringe Stellfläche von nur 225 x 360 mm auf der Laborbank und eignen sich daher zur Kühlung von Reaktorblöcken, Vakuumpumpen, Rotationsverdampfern oder Wärmetauschern.
  • Minikühler ermöglichen stabile Anwendungsbedingungen durch konstante Werte für Temperatur, Druck und Durchflussmenge.
  • Sie eignen sich auch perfekt für den Dauerbetrieb bei Umgebungstemperaturen bis zu +40 °C.
  • Trotz des günstigen Kaufpreises sind die Kühler gut ausgestattet und verfügen über eine große Temperaturanzeige, eine Füllstandsanzeige sowie Status-LEDs für Pumpe, Kühlung und Heizung.
  • Optional ist eine 1-kW-Heizung erhältlich, mit der der Temperaturbereich auf +100 °C erweitert werden °kann.
  • Minikühler sind sowohl als luft- als auch als wassergekühlte Modelle erhältlich und verwenden natürliche Kältemittel.
Spezifikation
Kommunikation USB (Gerät), RS232
Kühlleistung 1 kW bei 15 °C
Pumpentyp Drucksaug-Umwälzpumpe
Temperaturbereich -20 bis 40 °C
Typ Umlaufkühler
Modell Minichiller 1000 OLE
Kältemittel Natürliches Kältemittel
Elektrische Anforderungen 208 bis 240 V, 50/60 Hz
Spannung 208/240 V