Learn More
Greiner Bio-One MiniCollect™ Tube, grüne Kappe, Lithium-Heparin, unsteril
Artikelnummer. 15718179
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
0,5 mL
1 ml
Packungsgröße:
500 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
15718179 1 ml 500 Stück
15708179 0,5 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15718179 Lieferant Greiner Bio-One Lieferanten-Nr. 450537
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    745.00 €
    650.92 € / 500 Stück
    Sparen 94.08 €
    12% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Mit Lithiumheparin beschichtet, um die Blutgerinnungskaskade zu blockieren.
  • Die Innenwand ist mit sprühgetrocknetem Lithiumheparin beschichtet, das als Antikoagulans wirkt und die Blutgerinnungskaskade blockiert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zusatzstoff Lithium-Heparin
Sterilität Unsteril
Kapazität (metrisch) 1 ml
Verschluss inklusive Ja
Verschlussfarbe Grün
Menge 500/Pk.