Learn More
Greiner Bio-One MiniCollect™ Röhre, hellgrüne Kappe, Lithium-Heparin-Separator, nicht steril
Artikelnummer. 15798169
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
0,8 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch)
15798169 0,8 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15798169 Lieferant Greiner Bio-One Lieferanten-Nr. 450535
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    180.00 €
    140.54 € / 500 Stück
    Sparen 39.46 €
    21% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Enthält eine Innenwand, die mit Lithiumheparin beschichtet ist, um Gerinnung zu verhindern, sowie ein inertes Separatorgel zur Trennung von Plasma und Blutzellen.
  • Die Innenwand des Serumrohrs ist speziell mit Lithiumheparin beschichtet, um die Gerinnungskaskade zu blockieren.
  • Enthält ein Separatorgel an der Basis des Rohrs, das nach der Zentrifugation eine stabile Barriere zwischen Plasma und Blutzellen bildet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zusatzstoff Lithium-Heparin- und Plasmaseparator
Sterilität Unsteril
Kapazität (metrisch) 0,8 mL
Verschluss inklusive Ja
Verschlussfarbe Hellgrün
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.