Learn More
Kartell™ Manuelle Einkanalpipette, Modell MiniFix
Artikelnummer. 10798293
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
5 μl
10 μl
20 μl
25 μl
50 μl
100 μl
500 μl
Kompatible Spitzen:
Kartell™ 956/959
Kartell™ 960/958
Kartell™ 961
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Kompatible Spitzen unitSize
10798293 100 μl Kartell™ 960/958 1 Stück
10257222 20 μl Kartell™ 960/958 1 Stück
10181473 500 μl Kartell™ 961 1 Stück
10790404 10 μl Kartell™ 960/958 1 Stück
10053702 25 μl Kartell™ 960/958 1 Stück
10434242 5 μl Kartell™ 956/959 1 Stück
10389142 50 μl Kartell™ 960/958 1 Stück
7 options
Artikelnummer. 10798293
Marke: Kartell™ 0129000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Eine innovative Produktlinie von Mini-Mikropipetten mit festem Volumen zur Luftverdrängung. Der Kartell™ Minifix Mikropipettierer wurde für einen schnellen, repetitiven und präzisen Betrieb entwickelt und ist zu günstigen Preisen erhältlich.
  • Vollständig autoklavierbar
  • Entwickelt für die schnelle, wiederholte und präzise Bedienung
  • Sehr kompakt in Größe und Gewicht
  • Entwickelt für routinemäßige oder biologisch gefährliche Arbeiten
  • Kartell™ -Spitzen passen auf die konische Welle sowie auf die meisten anderen handelsüblich lieferbaren Spitzen
  • Die Kolbentaste hat je nach Dosierkapazität eine andere Farbe
  • Individuell nach ISO8655 kalibriert, dem neuen internationalen Standard für kolbenbetriebene volumetrische Geräte
  • Trägt das CE-Konformitätszeichen
Spezifikation
Genauigkeit ± 0.3 %
Zertifizierung/Konformität CE/IVD
Kompatible Spitzen Kartell™ 960/958
Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe Rot
Zur Verwendung mit In-situ-Analysen und Probenahme, Routinearbeiten oder Arbeiten mit biologischen Gefahrstoffen
Modell MiniFix
Anzahl Kanäle 1
Typ Mikropipette
Volumen (metrisch) 100 μl
Zur Verwendung mit (Anwendung) Routine- oder biologische Gefahrenarbeit, In-situ-Analysen und Probennahme
Menge 1/Packung
Länge (metrisch) 13 cm
Gewicht (metrisch) 10 g