Learn More
Alpha Packaging™ Minigrip™ Polyethylenbeutel, wiederverschließbar
Beschreibung
- Wiederverschließbarer Abschnitt für die Probe
- Einfache Tasche; kein Biogefährdungsetikett
- Öffnung über die gesamte Breite
- Dicke 50 μm.
- Polyethylen
- Drei beschreibbare Balken für Beschriftung
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Einfache Tasche; kein Biogefährdungsetikett |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal zur Lagerung von Büromaterialien und zum Versenden von Proben |
| Material | Polyethylen |
| Dicke (metrisch) | 50 μm |
| Menge | 100/Packung |
| Breite (metrisch) | 150 mm |
| Höhe (metrisch) | 140 mm |
| Produkttyp | Wiederverschließbarer Beutel |