Learn More
Brady™ MiniMark™ Kennzeichnungsbänder
Beschreibung
- Diese Farbbänder weisen eine übliche Kratz-, Wisch- und Chemikalienbeständigkeit auf
- MiniMark Series Farbband für Drucker
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Drucker-Farbband |
| Farbe | Grün |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Für MiniMark-Drucker |
| Länge (angloamerikanisch) | 98.4 yd. |
| Breite (angloamerikanisch) | 4,3 in. |
| Länge (metrisch) | 90 m |
| Breite (metrisch) | 110 mm |
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 0.5 in. ID |
| Durchmesser (metrisch) | 12,7 mm Innendurchmesser |
| Abmessungen (L x B) | 90 m x 110 mm |
| Mehr anzeigen |