Learn More
Brady™ MiniMark™ Kennzeichnungsbänder
Artikelnummer. 11791013
Change view
Click to view available options
Farbe:
Blau
Grün
Rot
Packungsgröße:
1 BX
Artikelnummer. Farbe unitSize
11791013 Blau 1 BX
11761013 Blau 1 BX
11701023 Grün 1 BX
11781013 Rot 1 BX
4 options
Artikelnummer. 11791013
Marke: Brady™ 710025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Farbbänder weisen eine übliche Kratz-, Wisch- und Chemikalienbeständigkeit auf.
  • Diese Farbbänder weisen eine übliche Kratz-,  Wisch- und Chemikalienbeständigkeit auf
  • MiniMark Series Farbband für Drucker
Spezifikation
Produkttyp Drucker-Farbband
Farbe Blau
Zur Verwendung mit (Geräte) Für MiniMark-Drucker
Länge (angloamerikanisch) 98.4 yd.
Breite (angloamerikanisch) 4,3 in.
Länge (metrisch) 90 m
Breite (metrisch) 110 mm
Durchmesser (angloamerikanisch) 0.5 in. ID
Durchmesser (metrisch) 12,7 mm Innendurchmesser
Abmessungen (L x B) 90 m x 110 mm
Beschreibung 110 mm blaues Band - 2/Packung
Bedruckbare Seiten Farbseite außen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Allzweck-Farbbänder für alle Arten der Kennzeichnung
Menge 1 Stk.