Learn More
Brady™ MiniMark™ Etiketten aus Polyester für Typenschilder und Inventarkennzeichnung
Artikelnummer. 11761825
Click to view available options
Breite (metrisch):
25,4 mm
38,1 mm
50,8 mm
69,85 mm
Höhe (metrisch):
12,7 mm
19,05 mm
25,4 mm
31,75 mm
Packungsgröße:
1 BX
Artikelnummer. 11761825
Marke: Brady™ 710087
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Identify your Asset and Rating Plates with these metallic looking MiniMark™ Polyester Name and Rating Plates Labels.
  • Identify your Asset and Rating Plates with these metallic looking labels.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität RoHS, 2002/95/EG-Richtlinie
Beschreibung MiniMark Etiketten für Namen und Typenschilder
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl, Permanent
Beschichtung None
Farbe Weiß
Display Blank
Ausführung Satin
Format Die-cut
Material Polyester
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Bezeichnungs- und Typenschilder
Sterilität Non-sterile
Zur Verwendung mit (Anwendung) Identifizieren Sie Ihre Geräte- und Typenschilder mit diesen metallisch anmutenden Etiketten
Zur Verwendung mit (Geräte) MiniMark-Drucker
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -80 °C
Anzahl pro Packung 3150 Labels/Box
Menge 3150/Packung
Größe (metrisch) 38,1 x 19 mm (B x H)
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -112°F to +230°F
Temperaturbereich (metrisch) -70°bis +110 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,0028 in.
Dicke (metrisch) 0,071 mm
Dimensions (LxW) 19,05 x 38,10 mm
Länge (angloamerikanisch) 0,75 in.
Länge (metrisch) 19.05 mm
Breite (angloamerikanisch) 1,5 in.
Breite (metrisch) 38,1 mm
Höhe (metrisch) 19,05 mm
Alternate Part Number MNK-BPT-6-8423