Learn More
MP Biomedicals™ Minimum Essential Medium Eagle (modifiziert) mit Earle's Salts
Alle ansehen MP Biomedicals ProdukteBeschreibung
- Zellkulturmedien.
- Abgeordneter Bio MEM mit Earle-Salzen.
- MEM, ursprünglich erstellt von Harry Eagle ist eines der beliebtesten Zellkulturmedien. Nach seinen Versuchen zum Kultivieren normaler Säugetierfibroblasten und bestimmter HeLa-Zellunterarten zeigte sich, dass die Ernährungsbedürfnisse dieser Zellarten von BME nicht erfüllt werden konnten. Weiterführende Studien führten zur Entwicklung von MEM mit spezifischen Modifikationen, wie z. B. höheren Aminosäurekonzentrationen für die Kultivierung anspruchsvoller Zellen.
- MP's MEM kann zur Unterstützung des Wachstums von Zellen in Monolagen, in Suspension und einer Vielzahl anderer Zelltypen mit entsprechender Supplementierung verwendet werden.
Spezifikation
Spezifikation
| Form | Lösung |
| Produkttyp | Zellkulturmedien |
| Sterilität | Unsteril |
| Menge | 10 l |
| Osmolalität | 295 mOsm/kg |