Beschreibung
- Gehärtetes, glasummanteltes, schnell reagierendes Display für maximale Sichtbarkeit und Chemikalienbeständigkeit
- Modernste Schwingungssensoren erkennen Abweichungen von zulässigen Schwellen und stoppen den Vorgang automatisch
- Übersichtliche Anzeige mit allen wichtigen Informationen auf einen Blick
- Integrierter Timer/Zähler zur Steuerung kinetisch empfindlicher Reaktionen und Erinnerungen
- Viskositäten bis zu 30000 mPas und Volumen bis zu 25 l
- Stufenlos einstellbare Drehzahl zwischen 30 und 1000 U/min
- USB-Schnittstelle, z. B. zur Dokumentation von Parametern mit labworldsoft™ oder zur Installation von Firmware-Updates
- Intuitive und einfache Handhabung; berührungsempfindliche Oberfläche für lange Lebensdauer
- Temperaturanzeige auf dem Display
- Chemikalienbeständiges Gehäuse
- Tastensperre
- Mikroprozessorgesteuerter Drehzahlregler für konstante Drehzahl, selbst bei Änderungen der Viskosität
Spezifikation
Spezifikation
| Geschwindigkeit | 30 bis 2.000 U/min |
| Fassungsvermögen | 25 l |
| Display | LCD-Anzeige |
| Spannung | 100/240 V |
| Wirkleistung | 69 W |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Motortyp | Bürstenlos, DC |
| Temperaturbereich (metrisch) | -10 bis +350 °C |
| Drehmoment | 40 Ncm |
| Viskosität | 30.000 mPas |
| Mehr anzeigen |