Learn More
IKA™ Ministar 40 Digital
Artikelnummer. 16248651 Alle ansehen IKA Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Geschwindigkeit:
1.000 U/min
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Geschwindigkeit Packungsgröße
16248651 1.000 U/min 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16248651 Lieferant IKA™ Lieferanten-Nr. 0025004886
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1445.00 €
    1309.00 € / 1 Stück
    Sparen 136.00 €
    9% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Diese einfach zu bedienende Rührer kombinieren die grundlegenden Funktionen mit einem kompakten Design.
  • Kompaktes Design - Das reduzierte Design und die Konzentration auf die wichtigsten Aspekte machen die Rührer zu zuverlässigen Laborbegleitern
  • Einfache Bedienung - Die Bedienung erfolgt über einen stabilen Drehknopf
  • Die Anzeige zeigt deutlich die Drehzahl an
  • Schnelle Updates - Regelmäßige Software-Updates können schnell und einfach über die USB-Schnittstelle durchgeführt werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Geschwindigkeit 1.000 U/min
Fassungsvermögen 25 l
Display LED
Spannung 100/240 V
Wirkleistung 69 W
Frequenz 50/60 Hz
Motortyp Bürstenlos, DC
Temperaturbereich (metrisch) -10 bis +350 °C
Drehmoment 40 Ncm
Viskosität 30.000 mPas
Gewicht (metrisch) 1,72 kg