Learn More
IKA™ Ministar 80 Steuerung
Alle ansehen IKA Produkte
Click to view available options
Fassungsvermögen:
50 l
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Gehärtetes, glasummanteltes, schnell reagierendes Display für maximale Sichtbarkeit und Chemikalienbeständigkeit
- Modernste Schwingungssensoren erkennen Abweichungen von zulässigen Schwellen und stoppen den Vorgang automatisch
- Übersichtliche Anzeige mit allen wichtigen Informationen auf einen Blick
- Integrierter Timer/Zähler zur Steuerung kinetisch empfindlicher Reaktionen und Erinnerungen
- Viskositäten bis zu 60000 mPas und Volumen bis zu 50 l
- Stufenlos einstellbare Drehzahl zwischen 30 und 500 U/min
- USB-Schnittstelle, z. B. zur Dokumentation von Parametern mit labworldsoft™ oder zur Installation von Firmware-Updates
- Intuitive und einfache Handhabung; berührungsempfindliche Oberfläche für lange Lebensdauer
- Temperaturanzeige auf dem Display
- Chemikalienbeständiges Gehäuse
- Tastensperre
- Mikroprozessorgesteuerter Drehzahlregler für konstante Drehzahl, selbst bei Änderungen der Viskosität
Spezifikation
Spezifikation
| Fassungsvermögen | 50 l |
| Display | LCD-Anzeige |
| Spannung | 100/240 V |
| Wirkleistung | 69 W |
| Abmessungen (L x B x H) | 70 x 193 x 154 mm |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Spannfuttergröße | 0,5 bis 8 mm |
| Motortyp | Bürstenlos, DC |
| Schutzartklasse | IP 54 |
| Drehmoment | 0,8 Nm |
| Mehr anzeigen |