Learn More
IKA™ MINISTAR Control, Überkopf-Rührer
Alle ansehen IKA Produkte
Click to view available options
Enthält:
USB-Schnittstelle, EU-Stecker
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Gehärtetes, glasummanteltes, schnell reagierendes Display für maximale Sichtbarkeit und Chemikalienbeständigkeit
- Modernste Schwingungssensoren erkennen Abweichungen von zulässigen Schwellen und stoppen den Vorgang automatisch
- Übersichtliche Anzeige mit allen wichtigen Informationen auf einen Blick
- Integrierter Timer/Zähler zur Steuerung kinetisch empfindlicher Reaktionen und Erinnerungen
- USB-Schnittstelle, z. B. zur Dokumentation von Parametern mit labworldsoft™ oder zur Installation von Firmware-Updates
- Intuitive und einfache Handhabung
- Berührungsempfindliche Oberfläche für eine lange Funktionsdauer
- Temperaturanzeige auf dem Display
- Chemikalienbeständiges Gehäuse
- Tastensperre
- Mikroprozessorgesteuerter Drehzahlregler für konstante Drehzahl, selbst bei Änderungen der Viskosität
Spezifikation
Spezifikation
| Geschwindigkeit | 50 - 2000 U/min |
| Fassungsvermögen | 15 l |
| Display | LCD: Drehzahl, Temperatur, Drehmoment, Timer |
| Spannung | 100/240 V, Gleichspannung: 24 V |
| Wirkleistung | 69 W |
| Abmessungen (L x B x H) | 70 x 193 x 154 mm |
| Elektrische Anforderungen | 100 bis 240 V, 50/60 Hz, 69 W |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Spannfuttergröße | 0,5 bis 8 mm |
| Enthält | USB-Schnittstelle, EU-Stecker |
| Mehr anzeigen |