Learn More
IKA™ MINISTAR Control, Überkopf-Rührer
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7159132 Alle ansehen IKA Produkte
Click to view available options
Enthält:
USB-Schnittstelle, EU-Stecker
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15730728
Marke: IKA™ 0025001988
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Kompaktes High-Tech-Rührwerk mit lebenslanger Garantie.
  • Gehärtetes, glasummanteltes, schnell reagierendes Display für maximale Sichtbarkeit und Chemikalienbeständigkeit
  • Modernste Schwingungssensoren erkennen Abweichungen von zulässigen Schwellen und stoppen den Vorgang automatisch
  • Übersichtliche Anzeige mit allen wichtigen Informationen auf einen Blick
  • Integrierter Timer/Zähler zur Steuerung kinetisch empfindlicher Reaktionen und Erinnerungen
  • USB-Schnittstelle, z. B. zur Dokumentation von Parametern mit labworldsoft™ oder zur Installation von Firmware-Updates
  • Intuitive und einfache Handhabung
  • Berührungsempfindliche Oberfläche für eine lange Funktionsdauer
  • Temperaturanzeige auf dem Display
  • Chemikalienbeständiges Gehäuse
  • Tastensperre
  • Mikroprozessorgesteuerter Drehzahlregler für konstante Drehzahl, selbst bei Änderungen der Viskosität
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Geschwindigkeit 50 - 2000 U/min
Fassungsvermögen 15 l
Display LCD: Drehzahl, Temperatur, Drehmoment, Timer
Spannung 100/240 V, Gleichspannung: 24 V
Wirkleistung 69 W
Abmessungen (L x B x H) 70 x 193 x 154 mm
Elektrische Anforderungen 100 bis 240 V, 50/60 Hz, 69 W
Frequenz 50/60 Hz
Spannfuttergröße 0,5 bis 8 mm
Enthält USB-Schnittstelle, EU-Stecker
Material Aluguss-Beschichtung/thermoplastisches Polymer
Modell Ministar 20
Motortyp Bürstenlos, DC
Drehmoment 20 Ncm
Viskosität 10.000 mPas
Gewicht (metrisch) 1,56 kg