Learn More
Hamilton™ MiniTrode
Click to view available options
Länge (metrisch):
60 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
pH Elektrode mit 3mm Schaftdurchmesser für Messungen in sehr kleinen Proben, z.B. Vials
Langzeitstabiles EVEREF-System
Benötigt eine Eintauchtiefe von nur 7mm bei einem unteren Schaftdurchmesser von 3mm
Seriennummer, Zertifikat
Typ: pH-Elektrode MINITRODE
Langzeitstabiles EVEREF-System
Benötigt eine Eintauchtiefe von nur 7mm bei einem unteren Schaftdurchmesser von 3mm
Seriennummer, Zertifikat
Typ: pH-Elektrode MINITRODE
Spezifikation
Spezifikation
| Genauigkeit (mV) | 0 ±20 |
| Genauigkeit (Temperatur) | 0 bis 100 °C |
| Durchmesser (metrisch) | 12 mm |
| Elektrische Anforderungen | 0 ±20 mV, 57 bis 59 mV |
| Länge (metrisch) | 60 mm |
| pH-Bereich | 0 bis 14 |
| Temperaturbereich (metrisch) | 0 °C bis 100 °C |
| Zertifizierung/Konformität | Ja, mit Messwerten in Puffer pH 4,01 und pH 7,00 |