Learn More
Thermo Scientific Chemicals Minocyclin-Hydrochlorid, 97 %
Artikelnummer. 15360867 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15360867 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15360867 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 455330010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    146.00 €
    122.65 € / 1 Gramm
    Sparen 23.35 €
    15% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Minocyclin-Hydrochlorid, 97 %, CAS-Nr. 13614-98-7, ist eine Breitspektrum-Verbindung mit antibakterieller und entzündungshemmender Aktivität.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
• Minocyclin-Hydrochlorid ist das Hydrochloridsalz von Minocyclin, einem Breitband-Derivat des Antibiotikums Tetracyclin, mit lang anhaltender Wirkung sowie antibakterieller und entzündungshemmender Aktivität
•Die Wirkung dieser Verbindung beruht auf der Bindung an die bakterielle ribosomale 30S-Untereinheit und der Bindung der tRNA an den ribosomalen Komplex stört, was zur Inhibition der Proteintranslation in Bakterien führt
• Minocyclin-Hydrochlorid kann das proinflammatorische Enzym 5-Lipoxygenase (5LOX) hemmen und die T-Zell-Mikroglia-Interaktionen blockieren.5LOX katalysiert die Synthese von proinflammatorischen Mediatoren, einschließlich Prostaglandinen und Leukotrienen.Daher können beide beschriebenen molekularen Aktivitäten zur neuroprotektiven Aktivität von Minocyclin beitragen.
Anwendungen
• Diese Verbindung ist wirksam gegen Tetracyclin-resistente Staphylokokken-Kulturen • Minocyclin-Hydrochlorid hemmt die Lipopolysaccharid-vermittelte Sekretion des proinflammatorischen Zytokins Tumor-Nekrose-Faktor (TNF-α) durch Makrophagen
•Hemmt die endotheliale Zellproliferation und Angiogenese in vitro durch die translationale Unterdrückung von HIF-1α
• Diese Verbindung zeigt eine Anti-Tumor-Aktivität im Gliom durch Hemmung der Membrantyp-1-Matrix-Metalloproteinase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Minocycline hydrochloride
Typ Minocycline Hydrochloride
CAS 13614-98-7
Infrarotspektrum Echt
Wasser 10% max.
Menge 1 g
Summenformel C23H28ClN3O7
MDL-Nummer MFCD00083669
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in dmf and methanol
InChI-Schlüssel KDLQIOPKJDNQIM-WUURTAMISA-N
SMILES [H+].[Cl-].CN(C)[C@H]1[C@@H]2C[C@@H]3CC4=C(C=CC(O)=C4C(O)=C3C(=O)[C@]2(O)C(=O)\C(=C(\N)O)C1=O)N(C)C
IUPAC-Name (4S,4aS,5aR,12aR)-4,7-bis(dimethylamino)-1,10,11,12a-tetrahydroxy-3,12-dioxo-4a,5,5a,6-tetrahydro-4H-tetracen-2-Carboxamidhydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 493.94
PubChem CID 54685925
Formelmasse 493.94
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Minocycline hydrochloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.