missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Minocyclin-Hydrochlorid, MP Biomedicals™

Artikelnummer. p-4405138 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11444911

Marke: MP Biomedicals 0215571883

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Chemische Identifikatoren

CAS 13614-98-7
Summenformel C23H28ClN3O7
Molekulargewicht (g/mol) 493.94
MDL-Nummer MFCD00083669
InChI-Schlüssel KDLQIOPKJDNQIM-WUURTAMISA-N
Synonym Minocyclin-Hydrochlorid, Minocyclin HCL, Minokin, Minocyclinchlorid, Vektrin, Perioclin, vectrin, minomax, periocline, tri-mino
PubChem CID 54685925
IUPAC-Name Wasserstoff-(2Z,4S,4aS,5aR,12aS)-2-[amino(hydroxy)methyliden]-4,7-bis(dimethylamino)-10,11,12a-trihydroxy-1,2,3,4,4a,5,5a,6,12,12a-decahydrotetracen-1,3,12-trionchlorid
SMILES [H+].[Cl-].CN(C)[C@H]1[C@@H]2C[C@@H]3CC4=C(C=CC(O)=C4C(O)=C3C(=O)[C@]2(O)C(=O)\C(=C(\N)O)C1=O)N(C)C

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Minocyclin-Hydrochlorid
Farbe Gelb
Menge 250 mg
Formelmasse 493.9
Physikalische Form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Minocycline Hydrochloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Minocycline Hydrochloride
Product Content Correction

Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.

Product Title

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.

Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.