Learn More
Minoxidil-d10 (Piperidin-d10), CDN
Artikelnummer. 30324078
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.005 g
0.01 g
Packungsgröße:
0.01 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30324078 0.005 g 0.01 Gramm
30319645 0.01 g 0.01 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30324078 Lieferant CDN Lieferanten-Nr. CDND65520.005G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Entdecken Sie über 4000 hochwertige deuterierte Verbindungen, die direkt ab Lager versandfertig sind und somit schnell geliefert werden. Wir bieten viele einzigartige APIs an, darunter pharmazeutische Wirkstoffe, Nitrosamine, Aminosäuren, Steroide, Gase, Pestizide und Fettsäuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Minoxidil-d10
CAS 1020718-66-4
Summenformel C9 2H10 H5 N5 O
Menge 0.005 g
InChI-Formel InChI=1 S/C9H15N5O/c10-7-6-8(12-9(11)14(7)15)13-4-2-1-3-5-13/h6H,1-5,10H2,(H2,11,12)/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2
SMILES [2 H]C1([2 H])N(c2cc(N)[n+]([O-])c(N)n2)C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C1([2 H])[2 H]
IUPAC-Name 6-(2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-Decadeuteriopiperidin-1-yl)-3-oxidopyrimidin-3-ium-2,4-diamin
Molekulargewicht (g/mol) 219.31
Formelmasse 219.1904 g/mol
Reinheit (%) 99 atom % D, min 98% Chemical Purity