Learn More
Minoxidil, TRC
Artikelnummer. 30480513
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30480513 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30480513 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM34500050MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Minoxidil
CAS 38304-91-5
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C9 H15 N5 O
Menge 50 mg
Synonym 2,4-Diamino-6-piperidinopyrimidine 3-N-oxide, 2,4-Diamino-6-piperidinopyrimidine 3-oxide, 6-Amino-1,2-dihydro-1-hydroxy-2-imino-4-piperidinopyrimidine, Alopexil, Alostil, Loniten, Lonolox, Minoxidil, Minoximen, Mintop, Normoxidil, PDP, Pierminox, Prexidil, RiUP, Rogaine, Tricoxidil, U 10858
InChI-Formel InChI=1S/C9H15N5O/c10-7-6-8(12-9(11)14(7)15)13-4-2-1-3-5-13/h6H,1-5,10H2,(H2,11,12)
SMILES Nc1cc(nc(N)[n+]1[O-])N2CCCCC2
IUPAC-Name 3-Oxido-6-piperidin-1-ylpyrimidin-3-ium-2,4-diamin
Molekulargewicht (g/mol) 209.25
Formelmasse 209.1277
Reinheit (%) >95