missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Zeiss™ MIRROR 100% 26/36MM

Artikelnummer. 12201073
Click to view available options
Typ:
Spiegel
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 12201073

Marke: Zeiss™ 4525310001010

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Für den Einsatz mit Zeiss Mikroskopen entwickelt.

Abmessungen: 26 x 36 mm

Kompatible Mikroskope

  • Axio Observer.D1
  • Axio Observer.D1 TIRF 3
  • Axio Observer.Z1
  • Axio Observer.Z1 Cell Observer
  • Axio Observer.Z1 Cell Observer SD
  • Axio Observer.Z1 TIRF 3
  • Axio Scope.A1
  • Axio Scope.A1 Vario
  • Axio Vert.A1
  • Axio Vert.A1 FL
  • Axio Vert.A1 FL-LED
  • Axio Vert.A1 MAT

Spezifikation

Typ Spiegel
Abmessungen (L x B) 26 x 36 mm
Menge Je 1
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt