Learn More
Edulab Konvexer Spiegel – 10er-Packung
Artikelnummer. 30280303
Ansicht ändern
Click to view available options
Produkttyp:
Konvexspiegel
Packungsgröße:
10 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttyp Packungsgröße
30280303 Konvexspiegel 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30280303 Lieferant Edulab Lieferanten-Nr. PH0526D
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    17.80 €
    17.26 € / 10 Stück
    Sparen 0.54 €
    3% Rabatt
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Konvexer Spiegel, der für optische Experimente im Unterricht und für praktische Vorführungen entwickelt wurde.
  • Konvexer Spiegel mit 50 mm Durchmesser für praktische Reflexionsexperimente
  • Optisch bearbeitet, um klare und präzise Reflexionen zu erzeugen
  • Brennweite von 150 mm für den Standardgebrauch im Klassenzimmer
  • Versilberte Rückseite mit Schutzbeschichtung für Langlebigkeit
Spezifikation
Produkttyp Konvexspiegel