Learn More
Mirtazapin, 1 mg/ml in Methanol, Lipomed
Artikelnummer. 30458218
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30458218 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30458218 Lieferant Lipomed Lieferanten-Nr. LPMMRT1166FB1LM
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Lipomed liefert zertifizierte Referenzmaterialien, denen Sie als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen vertrauen können, mit präziser Dokumentation und fachkundiger Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – wählen Sie Lipomed für Vertrauen, Compliance und analytische Exzellenz.
Mirtazapin, 1 mg/ml in Methanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Mirtazapine
CAS 85650-52-8
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Mirtazapine
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C17 H19 N3
Konzentration 1 mg/mL
Synonym 1,2,3,4,10,14 b-Hexahydro-2-methylpyrazino[2,1-a]pyrido[2,3-c][2 ]benzazepine, (+/-)-1,2,3,4,10,14 b-Hexahydro-2-methylpyrazino[2,1-a]pyrido[2,3-c][2 ]benzazepine, 6-Azamianserin, Mepirzapin, Mepirzepine, Mirtazapine, Mirtazepine, Mirtazipine, Org 3770, Promyrtil, Remergil, Remergon, Remeron, Rexer, Zispin
InChI-Formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES CN1CCN2C(C1)c3ccccc3Cc4cccnc24
IUPAC-Name 1,2,3,4,10,14 b-Hexahydro-2-methylpyrazino[2,1-a]pyrido[2,3-c][2 ]benzazepin
Solvent or Matrix Methanol
Industry Type Pharmazeutik
Molekulargewicht (g/mol) 265.35
Menge 1 mL
Formelmasse 265,1579 g/mol