Learn More
Mirtazapin, Lipomed
Product Code. 30462531
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
Unit Size:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
30462531 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 30462531 Supplier Lipomed Supplier No. LPMMRT1166FB50
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Lipomed liefert zertifizierte Referenzmaterialien, denen Sie als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen vertrauen können, mit präziser Dokumentation und fachkundiger Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – wählen Sie Lipomed für Vertrauen, Compliance und analytische Exzellenz.
Mirtazapin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material Mirtazapine
CAS 85650-52-8
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Mirtazapine
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C17 H19 N3
Synonym 1,2,3,4,10,14 b-Hexahydro-2-methylpyrazino[2,1-a]pyrido[2,3-c][2 ]benzazepine, (+/-)-1,2,3,4,10,14 b-Hexahydro-2-methylpyrazino[2,1-a]pyrido[2,3-c][2 ]benzazepine, 6-Azamianserin, Mepirzapin, Mepirzepine, Mirtazapine, Mirtazepine, Mirtazipine, Org 3770, Promyrtil, Remergil, Remergon, Remeron, Rexer, Zispin
InChI-Formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES CN1CCN2C(C1)c3ccccc3Cc4cccnc24
IUPAC-Name 1,2,3,4,10,14 b-Hexahydro-2-methylpyrazino[2,1-a]pyrido[2,3-c][2 ]benzazepin
Industry Type Pharmazeutik
Molekulargewicht (g/mol) 265.35
Menge 50 mg
Formelmasse 265,1579 g/mol