Learn More
Mirtazapin N-Oxid, TRC
Artikelnummer. 30135978
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 mg
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
2.50 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30135978 2.5 mg 2.50 Milligramm
17903085 10 mg 10 Milligramm
17932355 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30135978 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM3650102.5MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 155172-12-6
Summenformel C17 H19 N3 O
Molekulargewicht (g/mol) 281.35
Synonym (14bRS)-2-Methyl-1,2,3,4,10-14b-hexahydropyrazino[2,1-a]pyrido[2,3-c][2]benzazepine 2-Oxide, Mirtazapine Imp. A (EP), Pyrazino[2,1-a]pyrido[2,3-c][2]benzazepine, 1,2,3,4,10,14b-hexahydro-2-methyl-, 2-oxide, 1,2,3,4,10,14b-Hexahydro-2-methylpyrazino[2,1-a]pyrido[2,3-c][2]benzazepine 2-oxide
IUPAC-Name (14bRS)-2-Methyl-1,2,3,4,10-14b-Hexahydropyrazino[2,1-a]pyrido[2,3-c][2]Benzapepin-2-oxid
SMILES C[N+]1([O-])CCN2C(C1)c3ccccc3Cc4cccnc24
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Mirtazapine N-Oxide
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 2.5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C17H19N3O/c1-20(21)10-9-19-16(12-20)15-7-3-2-5-13(15)11-14-6-4-8-18-17(14)19/h2-8,16H,9-12H2,1H3
Formelmasse 281.1528
Reinheit (%) >95%