Learn More
MISA-Standard 1: Ge, Hf, Mo, Nb, Si, Ta, Ti, W, Zr @ 100 μg/ml in H2O/tr. HF, VHG™
Artikelnummer. 17971336
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17971336 500 mL 500 Milliliter
17972016 100 mL 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17971336 Lieferant VHG Labs Lieferanten-Nr. VHGMISA1500
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen
MISA-Standard 1: Ge, Hf, Mo, Nb, Si, Ta, Ti, W, Zr @ 100 μg/ml in H₂O/tr. HF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Germanium/Hafnium/Molybdenum/Niobium/Tantalum/Titanium/Tungsten/Zirconium
CAS 7440-56-4, 7440-58-6, 7439-98-7, 3-1-7660, 7440-25-7, 7440-32-6
Verfahren ICP/ICP-MS
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Germanium/Hafnium/Molybdenum/Niobium/Tantalum/Titanium/Tungsten/Zirconium
Versandbedingung Raumtemperatur
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Solvent or Matrix Verdünne HCl
Menge 500 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Germanium 100 μg/mL/Hafnium 100 μg/mL/Molybdenum 100 μg/mL/Niobium 100 μg/mL/Tantalum 100 μg/mL/Titanium 100 μg/mL/Tungsten 100 μg/mL/Zirconium 100 μg/mL