Learn More
MISA Standard 1: Ge, Hf, Mo, Nb, Si, Ta, Ti, W, Zr @ 100 μg/mL in H2O/tr. HF, VHG™
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
Beschreibung
MISA Standard 1: Ge, Hf, Mo, Nb, Si, Ta, Ti, W, Zr @ 100 μg/mL in H2O/tr. HF
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Tungsten/Germanium/Hafnium/Molybdenum/Niobium/Silicon/Tantalum/Titanium/Zirconium |
| CAS | 7440-33-7, 7440-56-4, 7440-58-6, 7439-98-7, 3-1-7660, 7440-21-3 |
| Verfahren | ICP/ICP-MS |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Tungsten/Germanium/Hafnium/Molybdenum/Niobium/Silicon/Tantalum/Titanium/Zirconium |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Water |
| Menge | 100 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Tungsten 99.83 μg/mL/Germanium 100 μg/mL/Hafnium 100 μg/mL/Molybdenum 100.1 μg/mL/Niobium 100.1 μg/mL/Silicon 100.2 μg/mL/Tantalum 100.2 μg/mL/Titanium 100.2 μg/mL/Zirconium 100.2 μg/mL |