Learn More
MISA-Standard 4: As, Be, Bi, Hg, Re, S, Se @ 100 μg/ml in 10% HNO3, VHG™
Beschreibung
MISA-Standard 4: As, Be, Bi, Hg, Re, S, Se @ 100 μg/ml in 10% HNO3
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Arsenic/Mercury/Rhenium/Beryllium/Bismuth/Selenium/Sulfur |
| CAS | 7440-38-2, 7439-97-6, 7440-15-5, 7440-41-7, 7440-69-9, 7782-49-2 |
| Verfahren | ICP/ICP-MS |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Arsenic/Mercury/Rhenium/Beryllium/Bismuth/Selenium/Sulfur |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | HNO3 verdünnen |
| Menge | 500 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Arsenic 99.9 μg/mL/Mercury 99.95 μg/mL/Rhenium 99.98 μg/mL/Beryllium 100 μg/mL/Bismuth 100 μg/mL/Selenium 100 μg/mL/Sulfur 100.1 μg/mL |