Learn More
Misonidazol, TRC
Artikelnummer. 18073210
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
100 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Milligramm
100 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18073210 100 mg 100 Milligramm
18040520 1 g 1 Gramm
17909949 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 18073210 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM368700100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13551-87-6
Summenformel C7 H11 N3 O4
Molekulargewicht (g/mol) 201.18
Synonym α-(Methoxymethyl)-2-nitro-1H-imidazole-1-ethanol, α-(Methoxymethyl)-2-nitroimidazole-1-ethanol, 1-(2-Hydroxy-3-methoxypropyl)-2-nitroimidazole, 1-(2-Nitro-1-imidazolyl)-3-methoxy-2-propanol, 2-Nitro-1H-imidazole-1-(3-methoxy-2-propanol), NSC 261037, Racemic Misonidazole, Ro 7-0582, SR 1354, SRI 1354
IUPAC-Name 1-Methoxy-3-(2-Nitroimidazol-1-yl)Propan-2-ol
SMILES COCC(O)Cn1ccnc1[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Misonidazole
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C7H11N3O4/c1-14-5-6(11)4-9-3-2-8-7(9)10(12)13/h2-3,6,11H,4-5H2,1H3
Formelmasse 201.075