Learn More
Misoprostolsäure (10 mg in 1 ml Methylacetat), TRC
Artikelnummer. 30009807
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
0.25 mL
1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
0.25 Milliliter
1 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30009807 0.1 mL 0.10 Milliliter
30004065 0.25 mL 0.25 Milliliter
30004788 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30009807 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM3687600.1ML
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 112137-89-0
Summenformel C21 H36 O5
Molekulargewicht (g/mol) 368.51
Synonym Misoprostol Acid
IUPAC-Name 7-[(1R,2R,3R)-3-Hydroxy-2-[(E)-4-Hydroxy-4-methyloct-1-enyl]-5-Oxocyclopentyl] Heptansäure
SMILES CCCCC(C)(O)C\C=C\[C@H]1[C@H](O)CC(=O)[C@@H]1CCCCCCC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Misoprostol Acid (10 mg in 1 mL Methyl Acetate)
Menge 0.1 mL
InChI-Formel InChI=1S/C21H36O5/c1-3-4-13-21(2,26)14-9-11-17-16(18(22)15-19(17)23)10-7-5-6-8-12-20(24)25/h9,11,16-17,19,23,26H,3-8,10,12-15H2,1-2H3,(H,24,25)/b11-9+/t16-,17-,19-,21?/m1/s1
Formelmasse 368.2563
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Misoprostol Acid 10mg/mL