Learn More
Abcam Mitochondriales Hydroxyl-Radikal-Nachweis-Assay-Set, fluoreszierend, 200-Test
Alle ansehen Abcam ProdukteBeschreibung
- Nachweismethode: Fluoreszierend
- Probentypen: Suspensionszellen, Adhärente Zellen
- Kompatible Instrumente: Mikroplattenleser, Fluoreszenzmikroskop
- Zitiert in: > 5 Veröffentlichungen (insgesamt 7)
Das Produkt unterliegt Folgendem: Abcam Eingeschränkte Nutzungserklärung
Spezifikation
Spezifikation
| Detektionsstelle | Zellinterne Detektion |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Mikroplattenleser, Fluoreszenzmikroskop |
| Format | Kit |
| Anzahl Reaktionen | 200 Tests |
| Zielmolekül | Hydroxylradikal |
| Nachweisverfahren | Fluoreszenz |
| Probentyp | Suspensionszellen, Adhärente Zellen |
| Menge | 200 Tests |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Hydroxylradikal-Detektion |