missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

mitochondrial ribosomal protein L30 Antibody, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18648485 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
50 μg
Packungsgröße:
100 Mikroliter
50 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18648485 50 μg 50 Mikroliter
18609975 100 μg 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18648485 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP30592150ul

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

mitochondrial ribosomal protein L30 Polyclonal antibody specifically detects mitochondrial ribosomal protein L30 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen mitochondrial ribosomal protein L30
Anwendungen Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:500-1:2000, Immunoprecipitation 1-5uL/mg of lysate, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:200
Zusammensetzung PBS, pH7.0
Gen-Alias 39S ribosomal protein L30, mitochondrial, L28mt, L30mt, mitochondrial ribosomal protein L30, MRP-L28FLJ44438, MRPL28MGC3314,39S ribosomal protein L28, mitochondrial, MRP-L30, RPML28MGC24095
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human mitochondrial ribosomal protein L30 fragment.
Reinigungsverfahren Antigen and protein A Affinity-purified
Menge 50 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 51263
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.