Learn More
Mitomycin 100 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30328363
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30328363 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30328363 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA15273000AL100
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Mitomycin
CAS 50-07-7
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Mitomycin
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C15 H18 N4 O5
Konzentration 100 μg/ml
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Mitomycin, [(1aS,8S,8aR,8bS)-6-Amino-8a-methoxy-5-methyl-4,7-dioxo-1,1a,2,4,7,8,8a,8b-octahydroazirino[2'',3'':3,4]pyrrolo[1,2-a]indol-8-yl]methyl carbamate, Mitomycin C
InChI-Formel InChI=1S/C15H18N4O5/c1-5-9(16)12(21)8-6(4-24-14(17)22)15(23-2)13-7(18-13)3-19(15)10(8)11(5)20/h6-7,13,18H,3-4,16H2,1-2H3,(H2,17,22)/t6-,7+,13+,15-/m1/s1
SMILES CO[C@]12[C@H]3N[C@H]3CN1C4=C([C@H]2COC(=O)N)C(=O)C(=C(C)C4=O)N
IUPAC-Name [(1aS,8S,8aR,8bS)-6-Amino-8a-methoxy-5-methyl-4,7-dioxo-1,1a,2,4,7,8,8a,8b-octahydroazirino[2'',3'':3,4]pyrrolo[1,2-a]indol-8-yl]methylcarbamat
Solvent or Matrix Acetonitril
Molekulargewicht (g/mol) 334.33
Menge 1 mL
Formelmasse 334,1277 g/mol