Learn More
Mitomycin A, TRC
Artikelnummer. 30009060
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 mg
10 mg
25 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
2.50 Milligramm
25 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30009060 25 mg 25 Milligramm
30004582 10 mg 10 Milligramm
30007923 2.5 mg 2.50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30009060 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM37189025MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4055-39-4
Summenformel C16 H19 N3 O6
Molekulargewicht (g/mol) 349.34
Synonym Azirino[2',3':3,4]pyrrolo[1,2-a]indole-4,7-dione, 8-[[(aminocarbonyl)oxy]methyl]-1,1a,2,8,8a,8b-hexahydro-6,8a-dimethoxy-5-methyl-, (1aS,8S,8aR,8bS)-, Azirino[2',3':3,4]pyrrolo[1,2-a]indole-4,7-dione, 1,1a,2,8,8a,8b-hexahydro-8-(hydroxymethyl)-6,8a-dimethoxy-5-methyl-, carbamate (ester) (8CI), Azirino[2',3':3,4]pyrrolo[1,2-a]indole-4,7-dione, 8-[[(aminocarbonyl)oxy]methyl]-1,1a,2,8,8a,8b-hexahydro-6,8a-dimethoxy-5-methyl-, [1aS-(1aα,8β,8aα,8bα)]-, Mitomycin A (7CI), (1aS,8S,8aR,8bS)-8-[[(Aminocarbonyl)oxy]methyl]-1,1a,2,8,8a,8b-hexahydro-6,8a-dimethoxy-5-methylazirino[2',3':3,4]pyrrolo[1,2-a]indole-4,7-dione, NSC 75986, Mitomycin Imp. B (EP)
SMILES COC1=C(C)C(=O)C2=C([C@@H](COC(=O)N)[C@@]3(OC)[C@H]4N[C@H]4CN23)C1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Mitomycin A
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C16H19N3O6/c1-6-11(20)10-9(12(21)13(6)23-2)7(5-25-15(17)22)16(24-3)14-8(18-14)4-19(10)16/h7-8,14,18H,4-5H2,1-3H3,(H2,17,22)/t7-,8+,14+,16-/m1/s1
Formelmasse 349.1274
Reinheit (%) >95%