Learn More
Mitomycin, LoGiCal
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Mitomycin |
| CAS | 50-07-7 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Mitomycin |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C15 H18 N4 O5 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Synonym | Mitomycin, [(1aS,8S,8aR,8bS)-6-Amino-8a-methoxy-5-methyl-4,7-dioxo-1,1a,2,4,7,8,8a,8b-octahydroazirino[2'',3'':3,4]pyrrolo[1,2-a]indol-8-yl]methyl carbamate, Mitomycin C |
| InChI-Formel | InChI=1S/C15H18N4O5/c1-5-9(16)12(21)8-6(4-24-14(17)22)15(23-2)13-7(18-13)3-19(15)10(8)11(5)20/h6-7,13,18H,3-4,16H2,1-2H3,(H2,17,22)/t6-,7+,13+,15-/m1/s1 |
| Lösungstyp | Unverdünnt |
| SMILES | CO[C@]12[C@H]3N[C@H]3CN1C4=C([C@H]2COC(=O)N)C(=O)C(=C(C)C4=O)N |
| Mehr anzeigen |