Learn More
Mitoxantronhydrochlorid, Mikromol™
Beschreibung
Mitoxantronhydrochlorid
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Mitoxantrone hydrochloride |
| CAS | 70476-82-3 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Mitoxantrone hydrochloride |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C22 H28 N4 O6 . 2 Cl H |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Synonym | Mitoxantrone hydrochloride, 1,4-Dihydroxy-5,8-bis[[2-[(2-hydroxyethyl)amino]ethyl]amino]anthracene-9,10-dione dihydrochloride |
| InChI-Formel | InChI=1S/C22H28N4O6.2ClH/c27-11-9-23-5-7-25-13-1-2-14(26-8-6-24-10-12-28)18-17(13)21(31)19-15(29)3-4-16(30)20(19)22(18)32;;/h1-4,23-30H,5-12H2;2*1H |
| SMILES | Cl.Cl.OCCNCCNc1ccc(NCCNCCO)c2C(=O)c3c(O)ccc(O)c3C(=O)c12 |
| IUPAC-Name | 1,4-DiHydroxy-5,8-bis[2-(2-Hydroxyethylamino)ethylamino]anthracen-9,10-dion;Dihydrochlorid |
| Mehr anzeigen |