Learn More
Macherey-Nagel™ Mix I Citrat-Extraktionsgemisch (EN 15662)
Artikelnummer. 12837901 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
15 ml
Packungsgröße:
50 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Packungsgröße
12837901 15 ml 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12837901 Lieferant Macherey-Nagel™ Lieferanten-Nr. 730970
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Empfohlen für die schnelle und kostengünstige Bestimmung von Pestiziden durch GC-MS und LC-MS. Macherey-Nagel™ CHROMABOND™ QuEChERS Citrat-Extraktionsmix, EN 15662 ist eine vorgewogene, vorgemischte gepufferte SPE-Phase für die Pestizidrückstandsanalyse in stark matrixkontaminierten Proben, z. B. Obst und Gemüse.
Mix I ist eine einzeln gewogene und vorgemischte gepufferte Extraktion, die mit dem QuEChERS-Verfahren verwendet wird. Speziell für die Erfüllung der europäischen Norm EN 15662 zusammengestellt, die eine Citrat-Extraktionsmischung empfiehlt, um polare Verbindungen (z. B. organische Säuren, Pigmente, Zucker) aus Matrizen wie Obst oder Gemüse zu entfernen. Diese Phase kann bei Lebensmitteln mit höherem Fett- oder Chlorophyll-/Carotinoidgehalt verwendet werden.
Das QuEChERS-Verfahren (Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged, Safe) ist die führende Methode zur Bestimmung von Pestizidrückständen in Lebensmittelproben mit GC-MS oder LC-MS. Es ermöglicht eine schnelle und kostengünstige Reinigung stark matrixkontaminierter Proben. Diese QuEChERS-Extraktionsmischungen bieten gegenüber klassischen Reinigungsmethoden viele Vorteile für die Laborproduktivität:
  • Vorgewichtete Pakete sind einfach zu handhaben und sparen Zeit und Geld
  • Keine Gläser erforderlich – Lieferung in einzelnen  ml-Zentrifugenröhrchen mit Kappen
  • Geringer Verbrauch von Lösungsmitteln und kein Bedarf an chlorierten Lösungsmitteln
  • Eine breite Palette von Pestiziden kann nachgewiesen werden
  • Robustes Verfahren mit hohen und sicheren Rückgewinnungsraten
  • Ähnliche Phasen: Superclean PSA, Bond Elut PSA
Spezifikation
Beschreibung Mix I
Zur Verwendung mit (Geräte) Chromabond QuEChERS Extraktionsgemisch
Sorbens 4 g MgSO 4 <br /> <1 g NaCl br /> 0,5 g Na₂H -Citrat• 1,5 H₂O <br /> 1 g Na₃Citrat• 2 H₂O
Typ Citrat-Extraktions-Mix (EN 15662)
Volumen (metrisch) 15 ml
Verfahren QuEChERS
Menge 50 Packung
Probenvolumen 10 g
Schüttelzeit 1 min
Lösungsmittel Acetonitril