Learn More
Cytiva ME25 0.45UM 50MM 100/PK LOW C, 100/Cs
Click to view available options
Packungsgröße:
100 Stück
Beschreibung
Whatman Membrane aus Zellulosemischester bestehen aus Celluloseacetat und Cellulosenitrat. Diese Membranen zeichnen sich durch eine glattere und gleichmäßigere Oberfläche als reine Nitrozellulosefilter aus. Der Farbkontrast der Filteroberfläche erleichtert die Partikeldetektion und minimiert die Ermüdung der Augen. Der ME-Bereich hat einen geringeren Celluloseacetat-Gehalt als der WME-Bereich von Membranen. Scheiben, gezahnt.
- In steriler Ausführung für problematische Anwendungen erhältlich
- Ausgezeichneter Kontrast für einfachere Partikelerkennung
- Die Gitter sind nicht toxisch und hemmen das Bakterienwachstum nicht, wodurch die Integrität der Probe bewahrt wird
- Schwarze glatte und schwarze gezahnte Membranen aus einer Mischung aus Cellulosenitrat und Celluloseacetat
- Die Membran bietet einen hohen Grad an innerer Oberfläche für höhere Adsorption des Produkts
- Hohe Schmutzbeladungskapazität
- Biologisch inert mit guter thermischer Stabilität
- Keine oberflächenaktiven Stoffe, die die Proben kontaminieren könnten
- Die gleichförmige mikroporöse Struktur der Membran erzielt hohe Durchflussraten
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Material | MCE |
| Porengröße | 0,45 μm |
| Sterilität | Unsteril |
| Flussrate | 12,5/100/12,5 s/ml/cm2 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Mikrobiologische Verfahren zur Zählung von Kolonien |
| Rasterfarbe | Glatt |
| Membrantyp | ME25 |
| Anzahl pro Packung | 100Pack |
| Typ | Membranfilter |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- ||Achtung
- Entzündbarer Feststoff Kategorie 1
- Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
- H228-Entzündbarer Feststoff.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- MIXTURE LIST-Enthält: nitrocellulose