Learn More
Hirschmann™ Messzylinder der Klasse A mit NS-Schliff und Glasstopfen
Artikelnummer. 11765334
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 mL
1000 ml
2000 ml
Graduierungen:
0,2 ml
0,5 ml
1 ml
2 ml
5 mL
10 ml
20 ml
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Graduierungen unitSize
11765334 50 ml 1 ml 2 Stück
10141481 1000 ml 10 ml 1 Stück
11775334 100 ml 1 ml 2 Stück
11740984 10 ml 0,2 ml 2 Stück
10150711 2000 ml 20 ml 1 Stück
11785334 250 ml 2 ml 2 Stück
11755334 25 ml 0,5 ml 2 Stück
11795334 500 mL 5 mL 2 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 11765334 Lieferant Hirschmann™ Lieferanten-Nr. 2340275
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    82.46 €
    75.29 € / 2 Stück
    Sparen 7.17 €
    8% Rabatt
Verfügbar ab: 18-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hervorragend geeignet für präzise Flüssigkeitsmessungen sowie den Flüssigkeitstransfer im Labor. Hirschmann™ Messzylinder Klasse A mit NS-Schliff und Glasstopfen sind aus langlebigen DURAN™ Glasrohren gefertigt.
  • Blau, Hauptpunkt-Graduierung
  • Mit NS-Schliff und Stopfen aus Glas
  • Gemäß DIN EN ISO 4788
  • Korrosionsfest und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
  • Konformitätszertifiziert, mit datierter Chargenkennung
Spezifikation
Toleranz ±0,5 ml
Material Glas
Zertifizierung/Konformität DIN EN ISO 4788
Klasse A
Kapazität (metrisch) 50 ml
Höhe (metrisch) 226 mm
Enthält Glasstopfen
Anzahl Stopfen 19/26
Stopfenmaterial Glas
Graduierungen 1 ml
Basistyp Hexagonal
Skalenfarbe Blau
Form Rund
Produkttyp Graduierter Mischzylinder