Learn More
Hirschmann™ Messzylinder der Klasse A mit NS-Schliff und Glasstopfen
Beschreibung
- Blau, Hauptpunkt-Graduierung
- Mit NS-Schliff und Stopfen aus Glas
- Gemäß DIN EN ISO 4788
- Korrosionsfest und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
- Konformitätszertifiziert, mit datierter Chargenkennung
Spezifikation
Spezifikation
| Toleranz | ±0,5 ml |
| Material | Glas |
| Zertifizierung/Konformität | DIN EN ISO 4788 |
| Klasse | Klasse A |
| Kapazität (metrisch) | 100 ml |
| Höhe (metrisch) | 290 mm |
| Enthält | Glasstopfen |
| Stopfenmaterial | Glas |
| Graduierungen | 1 ml |
| Basistyp | Hexagonal |
| Mehr anzeigen |