Learn More
Mischung aus (R,S)-N-Nitroso-Anatabin-d4 + rac N'-Nitrosonornicotin-d4 + 4-(Methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanon-d4 + (S)-N-Nitroso-Anatabin-d4 (0,1 mg/ml in Acetonitril), TRC
Artikelnummer. 30401720
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1x1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30401720 1x1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30401720 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCKIT18671X1ML
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (RS)-N-Nitrosoanabasine pyridinyl-d4∣(S)-N-Nitrosoanatabine 2,4,5,6 D4∣N-Nitrosonornicotine 2,4,5,6 D4 (pyridine D4)∣N-Nitrosonornicotine-ketoneD4(pyridylD4)
CAS 1020719-68-9∣1426174-82-4∣66148-19-4∣764661-24-7
Lösungsmittel oder Matrix Acetonitril
Summenformel C10 2H4 H9 N3 O∣C10 2H4 H7 N3 O∣C9 2H4 H7 N3 O∣C10 2H4 H9 N3 O2
Menge 1x1 mL
Synonym 2,3,4,6-tetradeuterio-5-(1-nitrosopiperidin-2-yl)pyridine, 2,3,4,6-tetradeuterio-5-[(2S)-1-nitroso-3,6-dihydro-2H-pyridin-2-yl]pyridine, 2,3,4,6-tetradeuterio-5-(1-nitrosopyrrolidin-2-yl)pyridine, N-methyl-N-[4-oxo-4-(2,4,5,6-tetradeuteriopyridin-3-yl)butyl]nitrous amide
InChI-Formel InChI=1S/C10H13N3O/c14-12-13-7-2-1-5-10(13)9-4-3-6-11-8-9/h3-4,6,8,10H,1-2,5,7H2/i3D,4D,6D,8D∣InChI=1S/C10H11N3O/c14-12-13-7-2-1-5-10(13)9-4-3-6-11-8-9/h1-4,6,8,10H,5,7H2/t10-/m0/s1/i3D,4D,6D,8D∣InChI=1S/C9H11N3O/c13-11-12-6-2-4-9(12)8-3-1-5-10-7-8/h1,3,5,7,9H,2,4,6H2/i1D,3D,5D,7D∣InChI=1S/C10H13N3O2/c1-13(12-15)7-3-5-10(14)9-4-2-6-11-8-9/h2,4,6,8H,3,5,7H2,1H3/i2D,4D,6D,8D
SMILES [2H]c1nc([2H])c(C2CCCCN2N=O)c([2H])c1[2H]∣[2H]c1nc([2H])c([C@@H]2CC=CCN2N=O)c([2H])c1[2H]∣[2H]c1nc([2H])c(C2CCCN2N=O)c([2H])c1[2H]∣[2H]c1nc([2H])c(C(=O)CCCN(C)N=O)c([2H])c1[2H]
IUPAC-Name 2,3,4,6-Tetradeuterio-5-(1-nitrosopiperidin-2-yl)∣pyridin 2,3,4,6-tetradeuterio-5-[(2S)-1-nitroso-3,6-dihydro-2H-pyridin-2-yl]∣pyridin 2,3,4,6-tetradeuterio-5-(1-nitrosopyrrolidin-2-yl)pyridin ∣N-Methyl-N-[4-oxo-4-(2,4,5,6-tetradeuteriopyridin-3-yl)butyl]stickstoffsäureamid
Molekulargewicht (g/mol) 195.25∣193.24∣181.23∣211.25
Formelmasse 195.131∣193.1153∣181.1153∣211.1259
Concentration or Composition (by Analyte or Components) (RS)-N-Nitrosoanabasine pyridinyl-d4 0.1 mg/mL∣(S)-N-Nitrosoanatabine 2,4,5,6 D4 0.1 mg/mL∣N-Nitrosonornicotine 2,4,5,6 D4 (pyridine D4) 0.1 mg/mL∣N-Nitrosonornicotine-ketoneD4(pyridylD4) 0.1mg/mL