Learn More
Mischung aus (R,S)-N-Nitroso-Anabasin-d4, rac-N'-Nitrosonornicotin-d4 und 4-(Methylnitrosamino)-1, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (RS)-N-Nitrosoanabasine pyridinyl-d4∣N-Nitrosonornicotine 2,4,5,6 D4 (pyridine D4)∣N-Nitrosonornicotine-ketoneD4(pyridylD4) |
| CAS | 1020719-68-9∣66148-19-4∣764661-24-7 |
| Summenformel | C10 2H4 H9 N3 O∣C9 2H4 H7 N3 O∣C10 2H4 H9 N3 O2 |
| Menge | 2 mL |
| Synonym | 2,3,4,6-tetradeuterio-5-(1-nitrosopiperidin-2-yl)pyridine, 2,3,4,6-tetradeuterio-5-(1-nitrosopyrrolidin-2-yl)pyridine, N-methyl-N-[4-oxo-4-(2,4,5,6-tetradeuteriopyridin-3-yl)butyl]nitrous amide |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H13N3O/c14-12-13-7-2-1-5-10(13)9-4-3-6-11-8-9/h3-4,6,8,10H,1-2,5,7H2/i3D,4D,6D,8D∣InChI=1S/C9H11N3O/c13-11-12-6-2-4-9(12)8-3-1-5-10-7-8/h1,3,5,7,9H,2,4,6H2/i1D,3D,5D,7D∣InChI=1S/C10H13N3O2/c1-13(12-15)7-3-5-10(14)9-4-2-6-11-8-9/h2,4,6,8H,3,5,7H2,1H3/i2D,4D,6D,8D |
| SMILES | [2H]c1nc([2H])c(C2CCCCN2N=O)c([2H])c1[2H]∣[2H]c1nc([2H])c(C2CCCN2N=O)c([2H])c1[2H]∣[2H]c1nc([2H])c(C(=O)CCCN(C)N=O)c([2H])c1[2H] |
| IUPAC-Name | 2,3,4,6-Tetradeuterio-5-(1-nitrosopiperidin-2-yl)∣pyridin 2,3,4,6-tetradeuterio-5-(1-nitrosopyrrolidin-2-yl)∣pyridin N-methyl-N-[4-oxo-4-(2,4,5,6-tetradeuteriopyridin-3-yl)butyl]stickstoffsäureamid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 195.25∣181.23∣211.25 |
| Formelmasse | 195.131∣181.1153∣211.1259 |