missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MKC8866, MedChemExpress

Artikelnummer. 16492916
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
25 Milligramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16492916 25 mg 25 Milligramm
16473938 10 mg 10 Milligramm
16456657 5 mg -
16440297 50 mg -
16414966 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16492916 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY104040

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress MKC8866, a salicylaldehyde analog, is a potent, selective IRE1 RNase inhibitor with an IC50 of 0.29 μM in human vitro.

MKC8866 strongly inhibits Dithiothreitol-induced X-box-binding protein 1-spliced (XBP1s) expression with an EC50 of 0.52 μM and unstresses RPMI 8226 cells with an IC50 of 0.14 μM. MKC8866 inhibits IRE1 RNase in breast cancer cells leading to the decreased production of pro-tumorigenic factors and it can inhibits prostate cancer (PCa) tumor growth.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material MKC8866
CAS 1338934-59-0
Farbe Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C18H19NO7
Menge 25 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 16.67 mg/mL (46.13 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=CC1=C(O2)C(C(C)=C(CC(N3CCOCC3)=O)C2=O)=CC(OC)=C1O
Molekulargewicht (g/mol) 361.35
Formelmasse 361.35
Reinheit (%) 98.22%
Güte Research
Physikalische Form Powder
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.