missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MKC9989, MedChemExpress

Artikelnummer. 16485138
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
5 Milligramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16485138 10 mg -
16481367 50 mg -
16431249 1 mg 1 Milligramm
16425856 100 mg -
16407867 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16485138 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY12399

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress MKC9989 is a Hydroxy aryl aldehydes (HAA) inhibitor and also inhibits IRE1α with an IC50 of 0.23 to 44 μM.

MKC9989 is a Hydroxy aryl aldehydes (HAA) inhibitor and also inhibits IRE1α with an IC50 of 0.23 to 44 μM.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material MKC9989
CAS 1338934-20-5
Farbe Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C17H20O7
Menge 10 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 50 mg/mL (148.66 mM)
SMILES O=CC1=C(O2)C(C(C)=C(CCOCCOC)C2=O)=CC(OC)=C1O
Molekulargewicht (g/mol) 336.34
Formelmasse 336.34
Reinheit (%) 97.55%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.