Beschreibung
- Temperaturbereich: -70 °C bis +180 °C.
- Luftfeuchtigkeitsbereich: 10 % bis 98 % relative Luftfeuchtigkeit
- Integrierter Wassertank, 20 Liter
- 4 Relaiskontakte ohne Spannung
- APT.line™ Vorwärmkammertechnologie
- Programmierbarer Kondensationsschutz für Testmaterial
- Intuitive Touchscreen-Steuerung mit Zeitsegment und Echtzeit-Programmierung
- Interner Datenlogger, Messwerte können über USB im offenen Format ausgelesen werden
- Beheiztes Sichtfenster mit LED-Innenbeleuchtung
- Feuchtigkeitsregelung mit kapazitivem Feuchtesensor und Dampfbefeuchtung
- BINDER Multi Management Software APT-COM™ Basis-Edition
- Fehlerbehebungssystem mit optischen und akustischen Alarmen
- Unabhängig einstellbare Temperatursicherung der Klasse 2 (DIN 12880) mit optischem Alarm
- 4 Rollen, zwei mit Bremsen
- Computerschnittstelle: Ethernet
- Einstellbare Rampenfunktion
- Integrierter Datenschreiber
- Echtzeituhr
- Tür-Heizung
- Alarmmeldung bei ungenügendem Frischwasser im Wassertank
- 1 Gestell aus Edelstahl
- Komplettes Sicherheitsanschluss-Kit für Wasserversorgung und Abfluss, bis zu 1 m Höhe
- Innenkammer aus Edelstahl
- FCKW-freie Kältemittel R-452A und R-23
- Kühlung mit Kaskaden-Kompressor-Kühleinheit
Spezifikation
Spezifikation
| Fassungsvermögen (metrisch) Einschub | 30 kg |
| Beschreibung | MKFT240-400 V, Standard, Serie MKFT – Dynamische Klimakammern für schnelle Temperaturänderungen mit Feuchtigkeitsregelung und erweitertem niedrigen Temperaturbereich, 228 l, 400 V 3 ∼ 50 Hz |
| Kapazität (metrisch) | 228 l |
| Kammermaterial | Stainless Steel |
| Beleuchtung | Interior lightning |
| Material | Powder-coated Cold Rolled Steel |
| Anzahl Einschübe | 1 |
| Steckertyp | CEE |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 10 to 98% |
| Temperaturbereich (metrisch) | -70°bis +180 °C |
| Mehr anzeigen |