missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Mkl1 Antibody (CL4281) [Allophycocyanin], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-59047APC
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Mkl1 Monoclonal antibody specifically detects Mkl1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
| Mkl1 | |
| Monoclonal | |
| APC | |
| AMKL, KIAA1438, MALSAP and coiled-coil domain, megakaryoblastic leukemia (translocation) 1, Megakaryoblastic leukemia 1 protein, Megakaryocytic acute leukemia protein, MKL/myocardin-like protein 1, Myocardin-related transcription factor A, RNA-binding motif protein 15/megakaryoblastic leukemia-1 fusion protein | |
| This antibody was developed using a recombinant protein derived from Q969V6, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. | |
| 0.1 mL | |
| Apoptosis, Cardiovascular Biology, Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Cytoskeleton Markers, Endocrinology, Signal Transduction, Stem Cells | |
| 57591 | |
| Store at 4⪚C in the dark. | |
| IgG1 |
| Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| CL4281 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?