Learn More
ML-030, TRC
Artikelnummer. 30477431
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30477431 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30477431 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM42505510MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(2,5-dimethoxyphenyl)-6-(3,4-dimethoxyphenyl)-7H-1,2,4-triazolo[3,4-b][1,3,4]thiadiazine
CAS 1013750-77-0
Summenformel C20H20N4O4S
Menge 10 mg
Synonym CID-11757146, 3-(2,5-dimethoxyphenyl)-6-(3,4-dimethoxyphenyl)-7H-1,2,4-triazolo[3,4-b][1,3,4]thiadiazine
InChI-Formel InChI=1S/C20H20N4O4S/c1-25-13-6-8-16(26-2)14(10-13)19-21-22-20-24(19)23-15(11-29-20)12-5-7-17(27-3)18(9-12)28-4/h5-10H,11H2,1-4H3
SMILES COC1=CC(C2=NN=C3SCC(C4=CC(OC)=C(OC)C=C4)=NN23)=C(OC)C=C1
IUPAC-Name 3-(2,5-Dimethoxyphenyl)-6-(3,4-dimethoxyphenyl)-7H-[1,2,4]triazolo[3,4-b][1,3,4]thiadiazin
Molekulargewicht (g/mol) 412.46
Formelmasse 412.12