Learn More
ML204 hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16486036
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
50 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16486036 100 mg 100 Milligramm
16468157 5 mg -
16425448 10 mg -
16421627 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16486036 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY12949A
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress ML204 hydrochloride is a novel, potent, selective TRPC4/TRPC5 channel inhibitor, with at least 19-fold selectivity against TRPC6 and no appreciable effect on all other TRP channels, nor on voltage-gated sodium, potassium, or Ca2+ channels.
ML204 hydrochloride is a novel, potent, selective TRPC4/TRPC5 channel inhibitor, with at least 19-fold selectivity against TRPC6 and no appreciable effect on all other TRP channels, nor on voltage-gated sodium, potassium, or Ca2+ channels.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material ML204 hydrochloride
CAS 2070015-10-8
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C15H19ClN2
Menge 100 mg
Löslichkeitsinformationen H2O : ≥ 30 mg/mL (114.16 mM)
SMILES CC1=CC(N2CCCCC2)=NC3=CC=CC=C13.Cl[H]
Molekulargewicht (g/mol) 262.78
Formelmasse 262.78
Reinheit (%) 99.81%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death