Learn More
ML230, MedChemExpress
Artikelnummer. 16497227
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16497227 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16497227 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY111678
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress ML230 (CID44640177; SID 88095709) is a selective inhibitor of ATP-binding cassette (ABC) transporter ABCG2, and 36-fold selective for ABCG2 over ABCB1 with EC50s values of 0.13 μM and 4.65 μM, respectively.
ML230 (CID44640177
Spezifikation
Chemischer Name oder Material ML230
Physikalische Form Solid
CAS 1776055-05-0
Farbe Light Yellow
Menge 5 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C25H21N5O3
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation
Synonym CID44640177 SID 88095709
Löslichkeitsinformationen DMSO : 33.33 mg/mL (75.84 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=COC=C1)N2CCN(C3=CC(C4=CC=CO4)=NC5=CC(C6=CC=CC=C6)=NN53)CC2
Molekulargewicht (g/mol) 439.47
Formelmasse 439.47
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research