missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MLH3 Antibody (CL14084) [Janelia Fluor™ 669], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-24596JF669
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
MLH3 Monoclonal antibody specifically detects MLH3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Spezifikation
| MLH3 | |
| Monoclonal | |
| Janelia Fluor 669 | |
| DNA mismatch repair protein Mlh3, HNPCC7, MGC138372, mutL (E. coli) homolog 3, mutL homolog 3 (E. coli), MutL protein homolog 3 | |
| This antibody was developed using a synthetic peptide derived from Q9UHC1, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. | |
| 0.1 mL | |
| DNA Repair, Mismatch Repair | |
| 27030 | |
| Store at 4⪚C in the dark. | |
| IgG2b |
| Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| CL14084 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur